176966
4-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Cinchoninaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
113072
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
Impurezas
3% lepidine
pf
45-52 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-6-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7H
chave InChI
MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Cinchoninaldehyde and Aliphatic Amines?Preparation of Some Lepidylamines.
Phillips AP.
Journal of the American Chemical Society, 69(4), 865-866 (1947)
Chunqing Li et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117720-117720 (2019-11-14)
It's of vital importance to detect heavy metals in environment and living cells. In this work, four near-infrared regions boron dipyrromethene (BODIPY) probes (QBPH, PBPH, QBP and PBP) are constructed based on two BODIPY precursors (QB, PB) for sensing of
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded