Documentos Principais
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
103-106 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
chave InChI
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)