Documentos Principais
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NOS
Número CAS:
Peso molecular:
189.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
57-61 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
chave InChI
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)