Documentos Principais
522570
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
220.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
113-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8,14H,1-4H3
chave InChI
BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 580-583 (2003)
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)
Artigos
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.