Key Documents
589306
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C≅CCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5850 (lit.)
pb
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
chave InChI
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
2-Octynal 97%
Sigma-Aldrich
273643
2-Octynal
2-Octyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
630837
2-Octyn-1-ol