Documentos Principais
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C≡COH
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
1744120
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4560 (lit.)
p.e.
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
chave InChI
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
91 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
5-Hexyn-1-ol 96%
Sigma-Aldrich
302015
5-Hexyn-1-ol
3-Butyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
130850
3-Butyn-1-ol