302015
5-Hexyn-1-ol
96%
Sinônimo(s):
1-Hexyn-6-ol, 1-Hydroxy-5-hexyne, 5-Hexynol, 5-Hexynyl alcohol, 6-Hydroxy-1-hexyne
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.450 (lit.)
p.e.
73-75 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h1,7H,3-6H2
chave InChI
GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- cinnoline-fused cyclic enediyne
- llycopodium alkaloids, (+)-nankakurine A and (+)-nankakurine B
- 7-benzoyloxy-3-(2-nitrophenylseleno)-1,5-cyclodecadiyne
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions