469777
6-Chloro-1-hexyne
98%
Sinônimo(s):
(4-Chlorobutyl)acetylene, 1-Chlorohex-5-yne
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
83 °C/95 mmHg (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCC#C
InChI
1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
chave InChI
ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?