Documentos Principais
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-Pentynyl)phthalimide
97%
Sinônimo(s):
1-Phthalimido-4-pentyne, 5-Phthalimido-1-pentyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
87-91 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
chave InChI
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3