Documentos Principais
636789
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-diiodobenzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24I2
Número CAS:
Peso molecular:
494.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
184-186 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cc(C2CCCCC2)c(I)cc1C3CCCCC3
InChI
1S/C18H24I2/c19-17-12-16(14-9-5-2-6-10-14)18(20)11-15(17)13-7-3-1-4-8-13/h11-14H,1-10H2
chave InChI
VASMITRTCQRQGE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)