04943
4-Ethyltoluene
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Ethyl-4-methylbenzene, p-Ethylmethylbenzene
Ensaio
≥95.0% (GC)
temperatura de autoignição
887 °F
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.496
pb
162 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?