E49401
2-Ethyltoluene
99%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
824 °F
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
164-165 °C (lit.)
pf
−17 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?