Documentos Principais
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-diiodobenzene
Sinônimo(s):
2,5-Didodecyl-1,4-diiodobenzene, 2,5-Dilauryl-1,4-diiodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H52I2
Número CAS:
Peso molecular:
666.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
pf
~70 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
chave InChI
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)