Documentos Principais
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Beilstein:
6918435
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
chave InChI
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)