790451
TCO-amine HCl salt
Sinônimo(s):
trans-Cyclooctene-amine hydrochloride salt, TCO-NH2, HCl salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCCN)OC1CCC/C=C/CC1.[H]Cl
InChI
1S/C12H22N2O2.ClH/c13-9-6-10-14-12(15)16-11-7-4-2-1-3-5-8-11;/h1-2,11H,3-10,13H2,(H,14,15);1H/b2-1+;
chave InChI
GIYQQURLGCGUKK-TYYBGVCCSA-N
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)