Documentos Principais
D44405
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-o-xylene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene dibromide
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2Br)2
Número CAS:
Peso molecular:
263.96
Beilstein:
637159
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
91-94 °C (lit.)
densidade
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
chave InChI
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D44405-25G4061833564431
D44405-5G
D44405-100G4061838353924