123560
α,α-Dibromotoluene
97%
Sinônimo(s):
Benzal bromide
About This Item
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.614 (lit.)
pb
156 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
VCJZTATVUDMNLU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter