34440
α,α′-Dibromo-p-xylene
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
DMF, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
pb
245 °C (lit.)
pf
143-145 °C (lit.)
solubilidade
dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot)
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
chave InChI
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- third-generation bis(1-pyrazolyl)methane ligands
- 5,5′-[(p-phenylenedimethylene)dithio]bis(1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole)
- new bis 1,10-phenanthroline ligand (composed of two subunits of 7-(p-anisyl)-1,10-phenanthroline (phen) joined by p-(CH2)2C6H4(CH2)2 space groups at 4 positions), via Skraup synthesis
- stereoisomers of α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges