757632
6-Iodo-1-hexyne
97%
Sinônimo(s):
1-Iodo-5-hexyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9I
Número CAS:
Peso molecular:
208.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.529
densidade
1.579 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
chave InChI
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
6-Iodo-1-hexyneis an unsaturated organic compound and it is a significant reactant in atom-transfer cyclization processes. It is also used as an alkylating agent.
Aplicação
6-Iodo-1-hexyne can be used as a precursor to synthesize:
- alkyne-functionalized ammonium monomers with corresponding tertiary amine
- cationic alkyne derivatives
- N,N,N-Trimethyl-N-hexynylaminium iodide salts
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
164.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Iodine-atom-transfer-type carbocyclization of 2-(2-propynyloxy) ethyl iodides involving a lithium alkylidene carbenoid intermediate
Harada T, et al.
Synlett, 2007(07), 1130-1132 (2007)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
757632-1G | 4061826735961 |
757632-5G | 4061833332085 |