127280
1-Octyn-3-ol
96%
Sinônimo(s):
(RS)-1-Octyn-3-ol, (±)-1-Octyn-3-ol, 1-Ethynyl-1-hexanol, 3-Hydroxyoct-1-yne
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
83 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3
chave InChI
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?