777064
1-Octen-3-one
96%
Sinônimo(s):
Amyl vinyl ketone, Pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone, n-Amyl vinyl ketone
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435
densidade
0.833 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
chave InChI
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
164.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)