E51309
1-Penten-3-one
contains 0.1% BHT as stabilizer, 97%
Sinônimo(s):
Ethyl vinyl ketone
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
0.1% BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
38 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Conjugated dienes via palladium-catalyzed Heck reaction with vinyl bromides.
- β-Amino carbonyl derivatives via solvent-free aza-Michael addition reaction with aromatic amines in the presence of ionic liquid catalyst.
- α-Exo-methylene group bearing β-amino carbonyl compounds via ion-supported triphenylphosphine catalyzed aza‐Morita‐Baylis-Hillman reaction with N-tosyl arylimines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?