W351504
1-Octen-3-one
50 wt. % in 1-octen-3-ol, stabilized, FG
Sinônimo(s):
N-pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
pode conter
~0.10% α-Tocopherol as stabilizer
concentração
50 wt. % in 1-octen-3-ol
índice de refração
n20/D 1.4359
p.e.
174-182 °C
densidade
0.843 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
mushroom; herbaceous; earthy
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
chave InChI
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W351504-100G-K | 4061837800894 |
W351504-13G-K | |
W351504-SAMPLE | |
W351504-SAMPLE-K | 4061837536571 |
W351504-100G | |
W351504-1KG | |
W351504-1KG-K | 4061837800900 |
W351504-25G | |
W351504-25G-K | 4061837800917 |
W351504-42G-K | 4061834422235 |