W270733
6-Methyl-5-hepten-2-one
natural, ≥98%, FCC
Sinônimo(s):
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FCC
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
73 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
apple; musty; fruity
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W270733-SAMPLE | |
W270733-100G | |
W270733-100G-K | 4061838180896 |
W270733-1KG | |
W270733-1KG-K | 4061838180902 |
W270733-SAMPLE-K | 4061838180926 |
W270733-25G | |
W270733-25G-K | 4061838180919 |