M48805
6-Methyl-5-hepten-2-one
99%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
73 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?