274372
3,3-Dimethylallyl bromide
95%, contains silver wool as stabilizer
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
Ensaio
95%
contém
silver wool as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
densidade
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?