302791
Geranyl chloride
95%
Sinônimo(s):
trans-1-Chloro-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4808 (lit.)
p.e.
102-104 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C10H17Cl/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
chave InChI
WLAUCMCTKPXDIY-JXMROGBWSA-N
Aplicação
- C25 compound moenocinol
- 2-methyl-6-geranylphenol
- manoalide and seco-manoalide analogs
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?