331929
trans,trans-Farnesyl bromide
95%
Sinônimo(s):
trans,trans-1-Bromo-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CBr)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H25Br/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
chave InChI
FOFMBFMTJFSEEY-YFVJMOTDSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- S-trans, trans-farnesyl-L-cysteine methylester, a post translational modified amino acid
- umbelliprenin, starting reagent for the synthesis of (±)-farnesiferol A and (±)-farnesiferol C
- prenylated peptides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?