Documentos Principais
736872
Sigma-Aldrich
3,4-Pentadien-1-ol
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.476
densidade
0.894 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
chave InChI
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)