183059
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
97%
Sinônimo(s):
Sorbic alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
80 °C/12 mmHg (lit.)
pf
28-33 °C (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
chave InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?