Documentos Principais
89529
Supelco
Maleic anhydride
analytical standard
Sinônimo(s):
2,5-Furandione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2O3
Número CAS:
Peso molecular:
98.06
Beilstein:
106909
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.16 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
870 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
7.1 %
pb
200 °C (lit.)
pf
51-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
chave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)