180343
trans,trans-2,4-Hexadienal
95%
Sinônimo(s):
Sorbaldehyde, Sorbic aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
69 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
chave InChI
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?