177687
Ethyl sorbate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl trans,trans-2,4-hexadienoate
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
chave InChI
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?