Key Documents
729728
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7Br
Número CAS:
Peso molecular:
195.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.610
densidade
1.453 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
chave InChI
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)