171859
Methyl propiolate
99%
Sinônimo(s):
Methyl acetylenecarboxylate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
103-105 °C (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
chave InChI
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?