425117
Ethyl 2-butynoate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl tetrolate
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
160-161 °C/730 mmHg (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C#CC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H2,1-2H3
chave InChI
FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
- 3-ethyl, 1-methyl 1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-ene-1,3-dicarboxylate
- tricyclic aziridine derivatives
- alkenylsilanols
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?