Documentos Principais
P51400
Sigma-Aldrich
Propiolic acid
95%
Sinônimo(s):
Acetylenecarboxylic acid, Propynoic acid
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
70.05
Beilstein:
878176
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Impurezas
≤6.0% acetic acid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
102 °C/200 mmHg (lit.)
pf
16-18 °C (lit.)
densidade
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C#C
InChI
1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
chave InChI
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent employed in the synthesis of transition metal complexes, haloalkyl propiolates, and halopropenoates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron, 49, 4229-4229 (1993)
Tetrahedron, 48, 3413-3413 (1992)
Journal of Organometallic Chemistry, 456, 271-271 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 709-709 (1992)
Hyun-Suk Yeom et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 208-211 (2011-12-01)
A gold-catalyzed intermolecular reaction of propiolic acids with alkenes led to a [4 + 2] annulation or enyne cross metathesis. The [4 + 2] annulation proceeds with net cis-addition with respect to alkenes and provides an expedient route to α,β-unsaturated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P51400-100G4061837381324
P51400-10KG
P51400-25G4061834376217
P51400-5G4061834376224