Documentos Principais
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
Sinônimo(s):
Cyclopropanepropiolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
63-68 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
chave InChI
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)