Documentos Principais
329452
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC≡CCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.28
Beilstein:
1767850
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Regiospecific Displacement of the C-B Bond of Tris [4-(substituted) furan-3-yl] boroxines with C-Sn Bond and C-O Bond: Syntheses of 3, 4-Disubstituted Furans and 4-Substituted-3 (2H)-furanones.
Song ZZ and Wong HNC.
J. Chin. Chem. Soc., 42(4), 673-679 (1995)