Documentos Principais
419885
Sigma-Aldrich
tert-Butyl propiolate
98%
Sinônimo(s):
tert-Butyl acetylenecarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
1747175
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
52-53 °C/27 mmHg (lit.)
pf
18-20 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h1H,2-4H3
chave InChI
XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyl propiolate is an ester. It reacts with methimazole to afford tert-butyl (E)-3-(1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio) acrylate. Crystallographic data for the lithium enolate of tert-butyl propiolate has been described..
Aplicação
tert-Butyl propiolate may be used in the preparation of heterocycles, alkaloids, and unsaturated amino acids.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron, 48, 669-669 (1992)
Structures of three lithium ester enolates by X-ray diffraction: derivation of reaction path for cleavage into ketene and alcoholate.
Seebach D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 170(19), 5403-5409 (1985)
Tetrahedron Letters, 30, 3625-3625 (1989)
Christopher M Hattan et al.
Synthetic communications, 43(1), 1-8 (2013-01-01)
The syntheses of 3-(1-methyl-1
Journal of the American Chemical Society, 112, 7682-7682 (1990)