Documentos Principais
415014
Sigma-Aldrich
Vinyloxy-trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Trimethylsiloxy)ethylene, TMSO-ethene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
116.23
Beilstein:
1738846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
74 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
precipitate will not affect use
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Color stability and spectroscopic properties of deoxyvitisins in aqueous solution
Sousa A, et al.
New. J. Chem., 38(2), 539-544 (2014)
Deoxyvitisins: a new set of pyrano-3-deoxyanthocyanidins.
Sousa A, et al.
Tetrahedron Letters, 54(35), 4785-4788 (2013)
Marcos N Eberlin
Journal of mass spectrometry : JMS, 41(2), 141-156 (2006-02-01)
This article discusses the application of gas-phase ion/molecule reactions for fine structural elucidation in mass spectrometry. This approach is illustrated via a representative collection of class- and functional group-selective reactions, a few of historical relevance as well as by more
Inside the black box-Perspectives on transformations in catalysis.
Fogg DE.
Canadian Journal of Chemistry, 86(10), 931-941 (2008)
A novel synthetic pathway to vitisin B compounds.
Oliveira J, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3933-3935 (2009)