P31205
Phenylpropiolic acid
99%
Sinônimo(s):
Phenylpropynoic acid
About This Item
Ensaio
99%
forma
crystals
pf
135-137 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H,10,11)
chave InChI
XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- React with 2-tert-butoxypyridine in the presence of boron trifluoride·diethyl etherate to form the corresponding tert-butyl ester.
- Undergo decarboxylative coupling with aryl halides such as p-chloroiodobenzene and 1-chloro-4-iodobenzene.
- Undergo halodecarboxylation to form 1-haloalkynes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3