135232
Hydrocinnamic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionic acid, Benzylacetic acid
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
280 °C (lit.)
pf
45-48 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
chave InChI
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?