Documentos Principais
93397
Sigma-Aldrich
Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Sinônimo(s):
Pyrophosphoric acid tris(tetrabutylammonium) salt, Tetrabutylammonium pyrophosphate (3:1)
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
Número CAS:
Peso molecular:
902.34
Beilstein:
4632762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Formulário
crystals
Impurezas
≤8% water
grupo funcional
amine
phosphate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
chave InChI
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Outras notas
Reagent for pyrophosphorylation; reaction of isoprenoid derivatives; Pyrophosphorylation of nucleosides; Triphosphorylation of nucleosides
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of allylic and homoallylic isoprenoid pyrophosphates.
V J Davisson et al.
Methods in enzymology, 110, 130-144 (1985-01-01)
F. Seela et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 554-554 (1991)
A.B. Woodside et al.
Organic Syntheses, 66, 211-211 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4768-4768 (1986)
V.J. Davisson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1794-1794 (1987)