11268
Tetraethylammonium bicarbonate
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
Tetraethylammonium hydrogen carbonate
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.CH2O3/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
XUBMPLUQNSSFHO-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In the synthesis of carbamate esters from amines.
- As a precipitant for synthesizing Cu/ZnO catalysts via coprecipitation method.
- As an alternative to the traditional phase-transfer system in [18F]radiofluorinations for preventing microreactor blockages.
- To promote carboxylation of secondary carboxamides bearing a leaving group at the α-position in the synthesis of oxazolidine-2,4-diones.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?