540293
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
MP-carbonate resin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
macroporous
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
2.5-3.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
40-90 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI
1S/2C13H22N.C10H10.C8H8.CH2O3/c2*1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;2-1(3)4/h2*7-11H,4-6,12H2,1-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;(H2,2,3,4)/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?