Documentos Principais
82815
Sigma-Aldrich
p-Toluenossulfonato de piridínio
puriss., ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
p-Toluenossulfonato de piridina, Ácido p-toluenossulfônico, PPTS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
251.30
Beilstein:
3764305
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
pf
117-120 °C
grupo funcional
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
chave InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Pyridinium p-toluenesulfonate is a mild and efficient catalyst for the formation and cleavage of acetals. This method has been adapted in the completely symmetric synthesis of tetrahydrolipstatin. It is also capable of selectively cleaving tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers in the presence of tert-butyldiphenlysilyl (TBDPS) ethers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Monti et al.
Synthetic Communications, 13, 1021-1021 (1983)
R. Sterzycki
Synthesis, 724-724 (1979)
Selective de-protection of silyl ethers
C. Prakash et al.
Tetrahedron Letters, 30, 19-19 (1989)
L.A. Paquette et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3368-3368 (1981)
G.E. Keck et al.
Tetrahedron Letters, 22, 2615-2615 (1981)