540285
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
Sinônimo(s):
MP-carbonate resin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
macroporous
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
2.5-3.5 mmol/g N loading
tamanho de partícula
18-50 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
chave InChI
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?