Documentos Principais
W360301
Sigma-Aldrich
2-Octen-4-one
mixture of isomers, natural, ≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número FEMA:
3603
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.082
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; mushroom; fruity; tropical
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; mushroom; fruity; tropical
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h4,6H,3,5,7H2,1-2H3/b6-4+
chave InChI
FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
142.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
61.11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)