Documentos Principais
208698
Sigma-Aldrich
3-Pentyn-1-ol
97%
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-3-pentyne
About This Item
Fórmula linear:
CH3C≡CCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
1735967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
154-157 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,4-5H2,1H3
chave InChI
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inhibiting effect of 3-pentyn-1-ol on the corrosion of iron in 1M HCl has been investigated. Reaction of 3-pentyn-1-ol with Fe3(CO)12 in CH3OH/KOH solution yields closed trinuclear hydridic complex (μ-H)Fe3(CO)933-[H3CCC(CH2)(CH2)CO]).
Aplicação
3-Pentyn-1-ol was used in the synthesis of 4,4-bis(1-methyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-ol.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Reactions of Fe3(CO)12 with 2-methyl-3-butyn-1-ol and 3-pentyn-1-ol under basic methanolic conditions.
Bertolotti F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(16), 2673-2678 (2008)
Inhibitive properties, adsorption and surface study of butyn-1-ol and pentyn-1-ol alcohols as corrosion inhibitors for iron in HCl.
Babic-Samardzija K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(19), 1908-1916 (2005)
Synthesis of bis (indolyl) alkanes by a site-selective gold-catalyzed addition of indoles to butynol derivatives.
Barluenga J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(4), 546-550 (2009)